Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-3-formylbenzotrifluoride
PC51182-1G PC51182-250MG PC51182-5G
APOSPC51182-1GEA 2860 CZK
APOSPC51182-1G APOSPC51182-250MG APOSPC51182-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
MW: 210,101 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12404958
CAS číslo: 134099-30-2