Tisk…
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC51178-1G PC51178-250MG
APOSPC51178-1GEA 7440 CZK
APOSPC51178-1G APOSPC51178-250MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₃S
MW: 226,173 g/mol
Bod tání: 119…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22053286
CAS číslo: 432-84-8