2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51177-1G
PC51177-250MG
PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA
5100
CZK
APOSPC51177-1G
APOSPC51177-250MG
APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₅S Bod tání: 58…61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00986405 CAS číslo: 15183-75-2 |