Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 9330 CZK
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23703637
CAS číslo: 1429321-83-4
UN: 3265
ADR: 8,III