2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC51173-250MG
PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA
3230
CZK
APOSPC51173-250MG
APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Vzorec:
C₇H₆F₃NOS MW: 209,189 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD23703635 CAS číslo: 228401-48-7 |