4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α,4-Dibromo-2,3-difluorotoluene, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
PC51172-1G
PC51172-250MG
PC51172-5G
APOSPC51172-1GEA
8900
CZK
APOSPC51172-1G
APOSPC51172-250MG
APOSPC51172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285.911 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23703634 CAS číslo: 162744-56-1 UN: 3265 ADR: 8 III |