Tisk…
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC51171-1G PC51171-250MG PC51171-5G
APOSPC51171-1GEA 19510 CZK
APOSPC51171-1G APOSPC51171-250MG APOSPC51171-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃S
MW: 318.068 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23703633
CAS číslo: 1429321-81-2