Tisk…
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylphenylacetylene
PC51170-1G PC51170-250MG PC51170-5G
APOSPC51170-1GEA 12170 CZK
APOSPC51170-1G APOSPC51170-250MG APOSPC51170-5G
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₅FO
MW: 148.134 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23703632
CAS číslo: 1267502-64-6