Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-(Fluorosulphonyl)-2,4,4,5,5-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-3-oxapentanoyl fluoride, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-3-(fluorosulphonyl)ethoxy]propanoyl fluoride
PC51168-1G
PC51168-25G
PC51168-5G
APOSPC51168-1GEA
3740
CZK
APOSPC51168-1G
APOSPC51168-25G
APOSPC51168-5G
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Vzorec:
C₅F₁₀O₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16620593 CAS číslo: 4089-57-0 UN: 3265 ADR: 8,III |