Tisk…
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluorophenol, 4-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51165-1G PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA 6220 CZK
APOSPC51165-1G APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
MW: 235,007 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23703631
CAS číslo: 1429321-82-3