Tisk…
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51164-1G PC51164-5G
APOSPC51164-1GEA 2860 CZK
APOSPC51164-1G APOSPC51164-5G
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Vzorec: C₄H₆F₂O₂
Bod varu: 93…95 °C
Hustota: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489374
CAS číslo: 38650-84-9
UN: 1993
ADR: 3,II