2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51163-1G
PC51163-250MG
APOSPC51163-1GEA
6220
CZK
APOSPC51163-1G
APOSPC51163-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Vzorec:
C₉H₄ClF₃N₂ Bod varu: 262,2 °C Bod tání: 117…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05669533 CAS číslo: 41213-32-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...