Tisk…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51160-1G PC51160-5G PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA 6220 CZK
APOSPC51160-1G APOSPC51160-5G APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₃BrF₂S
MW: 213,043 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23166764
CAS číslo: 1426290-09-6