3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC51156-1G
PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA
8700
CZK
APOSPC51156-1G
APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃BrF₃NO₃ Bod varu: 64…68 °C (1 mm Hg) Bod tání: 21…23 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01569845 CAS číslo: 206759-48-0 |