4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC51153-1G
PC51153-5G
PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA
705
CZK
APOSPC51153-1G
APOSPC51153-5G
APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₃ MW: 235,995 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14583144 CAS číslo: 1016234-87-9 |