Tisk…
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51151-1G PC51151-250MG
APOSPC51151-1GEA 13230 CZK
APOSPC51151-1G APOSPC51151-250MG
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄BrF₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23166763
CAS číslo: 1426290-12-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III