Tisk…
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51147-5G PC51147-1G
APOSPC51147-5GEA 2320 CZK
APOSPC51147-5G APOSPC51147-1G
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21606584
CAS číslo: 1384265-40-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III