Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-4-ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 4140 CZK
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃O
MW: 265.027 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23166760
CAS číslo: 1426290-11-0