Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile, 5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide
PC51137-25G
APOSPC51137-25GEA 4200 CZK
APOSPC51137-25G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄BrClFN
MW: 248,479 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23166759
CAS číslo: 1426290-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III