Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 2900 CZK
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06409112
CAS číslo: 143945-65-7