Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
PC51134-1G PC51134-5G PC51134-25G
APOSPC51134-1GEA 1290 CZK
APOSPC51134-1G APOSPC51134-5G APOSPC51134-25G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110550
CAS číslo: 170098-98-3