Tisk…

(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (2S)-2-Hydroxy-1,1,1-trifluoropropane

PC51130-1G PC51130-5G
APOSPC51130-1GEA 3270 CZK
APOSPC51130-1G APOSPC51130-5G
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Vzorec: C₃H₅F₃O
MW: 114,066 g/mol
Bod varu: 77…78 °C (754 mm Hg)
Bod tání: –52 °C
Hustota: 1,2799 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797331
CAS číslo: 3539-97-7
UN: 1987
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR