Tisk…
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridin-4-ol, 4-(3-Fluoro-4-hydroxypyridin-2-yl)morpholine
PC51128-1G PC51128-250MG PC51128-500MG
APOSPC51128-1GEA 12930 CZK
APOSPC51128-1G APOSPC51128-250MG APOSPC51128-500MG
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20327977
CAS číslo: 1344046-08-7