Tisk…
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-5-hydroxy-3-picoline, 2-Fluoro-5-methylpyridin-3-ol
PC51125-500MG
APOSPC51125-500MGEA 4470 CZK
APOSPC51125-500MG
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127,116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16611070
CAS číslo: 1184172-53-9