Tisk…
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Difluoropyridin-4-ol
PC51124-1G PC51124-500MG
APOSPC51124-1GEA 12870 CZK
APOSPC51124-1G APOSPC51124-500MG
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃F₂NO
MW: 131.08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610798
CAS číslo: 1227579-00-1