Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-100MG PC51119-1G PC51119-5G
APOSPC51119-100MGEA 1870 CZK
APOSPC51119-100MG APOSPC51119-1G APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189885
CAS číslo: 1184172-46-0