Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoropyridin-4-ol
PC51118-1G PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA 9130 CZK
APOSPC51118-1G APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃BrFNO
MW: 191.986 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189884
CAS číslo: 1196152-88-1