Tisk…
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-hydroxy-pyridine, 2,6-Difluoropyridin-3-ol
PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 4440 CZK
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃F₂NO
MW: 131.08 g/mol
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044351
CAS číslo: 209328-85-8