4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Cyano-4,5-diaminobenzotrifluoride, 4-Cyano-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC51113-1G
PC51113-5G
APOSPC51113-1GEA
5000
CZK
APOSPC51113-1G
APOSPC51113-5G
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₆F₃N₃ MW: 201,149 g/mol Bod tání: 162…163 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074368 CAS číslo: 882978-62-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...