2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51105-100MG
PC51105-1G
PC51105-250MG
APOSPC51105-100MGEA
4070
CZK
APOSPC51105-100MG
APOSPC51105-1G
APOSPC51105-250MG
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃BrF₃I Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17012838 CAS číslo: 1049731-01-2 |