Tisk…
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51104-1G PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA 9100 CZK
APOSPC51104-1G APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Vzorec: C₃H₂FO₂·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21362228
CAS číslo: 29548-72-9