Tisk…
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Difluoro-2-iodo-4-nitrobenzene
PC51101-1G PC51101-250MG PC51101-5G PC51101-25G
APOSPC51101-1GEA 622 CZK
APOSPC51101-1G APOSPC51101-250MG APOSPC51101-5G APOSPC51101-25G
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₂INO₂
MW: 284.987 g/mol
Bod varu: 65…67 °C (0.1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20322039
CAS číslo: 148388-74-3