Tisk…
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2-iodo-4-nitrobenzene
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 1210 CZK
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
MW: 266.996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461002
CAS číslo: 177363-10-9