Tisk…
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA 12010 CZK
APOSPC51097-1G APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₆F₅NS
MW: 219,176 g/mol
Bod tání: 28,8…30.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21362226
CAS číslo: 1246998-10-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III