Tisk…
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51096-1G PC51096-5G
APOSPC51096-1GEA 4140 CZK
APOSPC51096-1G APOSPC51096-5G
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21362225
CAS číslo: 1422-41-9
UN: 1993
ADR: 3,III