Tisk…

Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 622 CZK
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆FIO₂
MW: 280,035 g/mol
Bod varu: 287…288 °C
Bod tání: 42…43 °C
Hustota: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870177
CAS číslo: 1121586-29-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR