Tisk…
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51089-1G PC51089-5G
APOSPC51089-1GEA 4470 CZK
APOSPC51089-1G APOSPC51089-5G
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Vzorec: C₁₀H₇F₁₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412256
CAS číslo: 110260-75-8