Tisk…
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 12200 CZK
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O
MW: 172,172 g/mol
Bod tání: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08447367
CAS číslo: 432-88-2