Tisk…
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Diamino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC51080-100MG PC51080-1G PC51080-250MG
APOSPC51080-100MGEA 4100 CZK
APOSPC51080-100MG APOSPC51080-1G APOSPC51080-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696252
CAS číslo: 107867-51-6