Tisk…
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5108-1G PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA 3940 CZK
APOSPC5108-1G APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Vzorec: C₁₄H₁₃BFNO₄
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235098
CAS číslo: 874290-60-5