Tisk…
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51071-1G PC51071-250MG
APOSPC51071-1GEA 15250 CZK
APOSPC51071-1G APOSPC51071-250MG
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Vzorec: C₃H₄BrFO₂
Bod varu: 99 °C (1 mm Hg)
Hustota: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442053
CAS číslo: 132629-22-2