Tisk…
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, trans-1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 6750 CZK
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Vzorec: C₉H₅F₅
MW: 208.128 g/mol
Bod varu: 86 °C
Hustota: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442035
CAS číslo: 4683-67-4
UN: 1993
ADR: 3 III