Tisk…
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopent-1-ene
PC51068-1G PC51068-250MG
APOSPC51068-1GEA 3290 CZK
APOSPC51068-1G APOSPC51068-250MG
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Vzorec: C₅ClF₇
Bod tání: 56…58 °C
Hustota: 1,606 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442032
CAS číslo: 1759-63-3