Tisk…
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51063-1G PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA 3480 CZK
APOSPC51063-1G APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Vzorec: C₈H₆F₁₃O₃P
MW: 428,084 g/mol
Bod tání: 168…173 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18910708
CAS číslo: 252237-40-4