Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonafluorocyclopentane
PC51062-1G
PC51062-250MG
APOSPC51062-1GEA
12960
CZK
APOSPC51062-1G
APOSPC51062-250MG
Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Perfluoro(chlorocyclopentane)
Vzorec:
C₅ClF₉ Bod varu: 52 °C Hustota: 1,61 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19442028 CAS číslo: 376-76-1 |