Tisk…
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dibromo-3,4-dichloro-1,1,2,3,4,4-hexafluorobutane
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 3870 CZK
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Vzorec: C₄Br₂Cl₂F₆
Bod varu: 63 °C (14 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442561
CAS číslo: 375-27-9