1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7,7,8-Tribromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane, 1-(Perfluorohex-1-yl)-1,1,2-tribromoethane, 2,2-Dibromo-2-(perfluorohex-1-yl)ethyl bromide
PC51060-1G
PC51060-25G
PC51060-5G
APOSPC51060-1GEA
2080
CZK
APOSPC51060-1G
APOSPC51060-25G
APOSPC51060-5G
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Vzorec:
C₈H₂Br₃F₁₃ Bod varu: 116 °C (1 mm Hg) Bod tání: 28…29 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18641926 CAS číslo: 59665-25-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...