Sodium 5H-octafluoropentanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51057-1G
PC51057-5G
APOSPC51057-1GEA
1660
CZK
APOSPC51057-1G
APOSPC51057-5G
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Vzorec:
C₅HF₈O₂·Na Bod tání: 239…241 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00188425 CAS číslo: 22715-46-4 |