Tisk…
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Methylamino)-2,3,4-trifluoronitrobenzene
PC51047-1G PC51047-5G
APOSPC51047-1GEA 5890 CZK
APOSPC51047-1G APOSPC51047-5G
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,122 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20481818
CAS číslo: 1346521-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III