Tisk…
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-2,6-difluorophenyl methyl ether
PC51046-1G PC51046-5G PC51046-25G
APOSPC51046-1GEA 1820 CZK
APOSPC51046-1G APOSPC51046-5G APOSPC51046-25G
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅ClF₂O
MW: 178.564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193248
CAS číslo: 170572-51-7